Drukuj
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H,1H-Undecafluoro-1-hexanol, 1H,1H-Perfluoro-1-hexanol, 1,1-Dihydroperfluorohexanol
PC4438-25G PC4438-5G
APOSPC4438-25GEA 3600 PLN
APOSPC4438-25G APOSPC4438-5G
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol
Formuła: C₆H₃F₁₁O
MW: 300.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038338
Numer CAS: 423-46-1