Drukuj
6-Fluoro-m-toluidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
PC4433-10G PC4433-250G PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA 110 PLN
APOSPC4433-10G APOSPC4433-250G APOSPC4433-50G
6-Fluoro-m-toluidine
6-Fluoro-m-toluidine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…86 °C/11mmHg
Gęstość: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007654
Numer CAS: 452-84-6