Drukuj
Perfluorodecaneamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4432-1G PC4432-5G
APOSPC4432-1GEA 525 PLN
APOSPC4432-1G APOSPC4432-5G
Perfluorodecaneamide 97%
Perfluorodecaneamide
Formuła: C₁₀H₂F₁₉NO
Temp. topnienia: 161…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038334
Numer CAS: 307-40-4