Drukuj
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
PC4412-25G PC4412-5G PC4412-100G
APOSPC4412-25GEA 1120 PLN
APOSPC4412-25G APOSPC4412-5G APOSPC4412-100G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Formuła: C₈H₇F₇O₂
Temp. Wrzenia: 134…136 °C
Gęstość: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039251
Numer CAS: 13695-31-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-217-7
Jednostka: 3272
ADR: 3,III