Drukuj
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC4404-1G PC4404-5G PC4404-10G
APOSPC4404-1GEA 124 PLN
APOSPC4404-1G APOSPC4404-5G APOSPC4404-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.024 g/mol
Temp. topnienia: 46…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094237
Numer CAS: 131858-37-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II