Drukuj
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 714 PLN
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol
Formuła: C₇H₆FNO₃
Temp. topnienia: 93…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094236
Numer CAS: 503315-74-0