Drukuj
Chlorek 4-fluoro-2-(trifluorometylo)benzenosulfonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4401-1G PC4401-25G PC4401-5G
APOSPC4401-1GEA 110 PLN
APOSPC4401-1G APOSPC4401-25G APOSPC4401-5G
Chlorek 4-fluoro-2-(trifluorometylo)benzenosulfonylu 98%
Chlorek 4-fluoro-2-(trifluorometylo)benzenosulfonylu
Formuła: C₇H₃ClF₄O₂S
Temp. Wrzenia: 76 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01091000
Numer CAS: 176225-09-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III