Drukuj
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4400-1G PC4400-5G
APOSPC4400-1GEA 472 PLN
APOSPC4400-1G APOSPC4400-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane
Formuła: C₄H₂F₇I
Temp. Wrzenia: 91…92 °C
Gęstość: 2,054 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013719
Numer CAS: 374-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-779-5