Drukuj
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4399-100G PC4399-25G PC4399-5G
APOSPC4399-100GEA 580 PLN
APOSPC4399-100G APOSPC4399-25G APOSPC4399-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FNO₄
Temp. topnienia: 173…176 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862092
Numer CAS: 403-21-4