Drukuj
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4398-1G PC4398-250MG PC4398-5G
APOSPC4398-1GEA 435 PLN
APOSPC4398-1G APOSPC4398-250MG APOSPC4398-5G
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine
Formuła: C₉H₉F₂NO₂
Temp. topnienia: 256…257 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061304
Numer CAS: 32133-39-4