Drukuj
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4394-25G PC4394-1G PC4394-5G
APOSPC4394-25GEA 1020 PLN
APOSPC4394-25G APOSPC4394-1G APOSPC4394-5G
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate
Formuła: C₇H₅F₇O₂
Temp. Wrzenia: 120…122 °C/743mmHg
Gęstość: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039252
Numer CAS: 424-64-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-036-8
Jednostka: 3272
ADR: 3,III