Drukuj
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC4391-1G PC4391-25G PC4391-5G
APOSPC4391-1GEA 110 PLN
APOSPC4391-1G APOSPC4391-25G APOSPC4391-5G
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Formuła: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.175 g/mol
Temp. Wrzenia: 211 °C
Gęstość: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039762
Numer CAS: 62451-84-7