Drukuj
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
PC4390-100G PC4390-25G
APOSPC4390-100GEA 1150 PLN
APOSPC4390-100G APOSPC4390-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol 98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Intermediate for speciality coating systems; acrylate and methacrylate esters are available.
Formuła: C₄H₃F₇O
MW: 200.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 95…97 °C
Gęstość: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004674
Numer CAS: 375-01-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-782-1
Jednostka: 1987
ADR: 3 III