Drukuj
Trifluorek gadolinu 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Gadolinium (III) fluoride, Gadolinium(III) bromide
PC4386P-100G PC4386P-50G PC4386P-10G
APOSPC4386P-100GEA 1680 PLN
APOSPC4386P-100G APOSPC4386P-50G APOSPC4386P-10G
Trifluorek gadolinu 99,9%
Trifluorek gadolinu
Formuła: F₃Gd
MW: 214.25 g/mol
Temp. topnienia: 1231
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016113
Numer CAS: 13765-26-9