Drukuj
Perfluorometylocykloheksan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: FlutecR PP2
PC4381N-1KG PC4381N-250G
APOSPC4381N-1KGEA 0 PLN
APOSPC4381N-1KG APOSPC4381N-250G
Perfluorometylocykloheksan
Perfluorometylocykloheksan
Formuła: C₇F₁₄
MW: 350.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 76 °C
Gęstość: 1.788 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001468
Numer CAS: 355-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-573-5