Drukuj
5-Fluoro-m-xylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
PC4381J-100G PC4381J-25G PC4381J-5G
APOSPC4381J-100GEA 327 PLN
APOSPC4381J-100G APOSPC4381J-25G APOSPC4381J-5G
5-Fluoro-m-xylene 98%
5-Fluoro-m-xylene
Formuła: C₈H₉F
Temp. Wrzenia: 144…145 °C
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052366
Numer CAS: 461-97-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III