Drukuj
4-Fluoro-o-xylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-3,4-dimethylbenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethylbenzene
PC4381G-100G PC4381G-25G PC4381G-5G
APOSPC4381G-100GEA 1030 PLN
APOSPC4381G-100G APOSPC4381G-25G APOSPC4381G-5G
4-Fluoro-o-xylene 98%
4-Fluoro-o-xylene
Formuła: C₈H₉F
Temp. Wrzenia: 148…149 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039217
Numer CAS: 452-64-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III