Drukuj
3-Fluoro-o-xylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-2,3-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-3-fluorobenzene
PC4381C-100G PC4381C-250G PC4381C-25G
APOSPC4381C-100GEA 656 PLN
APOSPC4381C-100G APOSPC4381C-250G APOSPC4381C-25G
3-Fluoro-o-xylene 98%
3-Fluoro-o-xylene
Formuła: C₈H₉F
Temp. Wrzenia: 147…152 °C
Gęstość: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000323
Numer CAS: 443-82-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-140-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III