Drukuj
5-Fluorouridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC4380B-1G PC4380B-5G
APOSPC4380B-1GEA 313 PLN
APOSPC4380B-1G APOSPC4380B-5G
5-Fluorouridine 97%
5-Fluorouridine
Formuła: C₉H₁₁FN₂O₆
MW: 262.19 g/mol
Temp. topnienia: 182…185 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00036832
Numer CAS: 316-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-260-3