Drukuj
5-Fluorouracyl 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
PC4380-100G PC4380-25G
APOSPC4380-100GEA 240 PLN
APOSPC4380-100G APOSPC4380-25G
5-Fluorouracyl 99%
5-Fluorouracyl
Antineoplastic agent. Not USP. Not for drug use.
Formuła: C₄H₃FN₂O₂
Temp. Wrzenia: 190…200 °C/0,1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006018
Numer CAS: 51-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-085-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III