Drukuj
3-Fluoro-L-tyrozyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
PC4378-1G PC4378-250MG
APOSPC4378-1GEA 1470 PLN
APOSPC4378-1G APOSPC4378-250MG
3-Fluoro-L-tyrozyna 97%
3-Fluoro-L-tyrozyna
Formuła: C₉H₁₀FNO₃
Temp. topnienia: 260…261 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002607
Numer CAS: 7423-96-3