Drukuj
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4377V-1G PC4377V-25G
APOSPC4377V-1GEA 110 PLN
APOSPC4377V-1G APOSPC4377V-25G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formuła: C₁₀H₈F₄O
MW: 220.17 g/mol
Temp. topnienia: 30…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061264
Numer CAS: 239107-27-8