Drukuj
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4377T-1G PC4377T-5G PC4377T-25G
APOSPC4377T-1GEA 110 PLN
APOSPC4377T-1G APOSPC4377T-5G APOSPC4377T-25G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formuła: C₁₀H₈F₄O
MW: 220.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061262
Numer CAS: 207974-20-7