Drukuj
2'Fluoro-3'-trifluorometylopropiofenon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4377P-25G PC4377P-5G
APOSPC4377P-25GEA 691 PLN
APOSPC4377P-25G APOSPC4377P-5G
2'Fluoro-3'-trifluorometylopropiofenon 97%
2'Fluoro-3'-trifluorometylopropiofenon
Formuła: C₁₀H₈F₄O
MW: 220.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 127…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061192
Numer CAS: 207986-23-0