Drukuj
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4377H-5G PC4377H-1G PC4377H-25G
APOSPC4377H-5GEA 464 PLN
APOSPC4377H-5G APOSPC4377H-1G APOSPC4377H-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅F₄N
Temp. Wrzenia: 229 °C
Gęstość: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061184
Numer CAS: 179946-34-0