Drukuj
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4377E-10G PC4377E-1G PC4377E-5G
APOSPC4377E-10GEA 743 PLN
APOSPC4377E-10G APOSPC4377E-1G APOSPC4377E-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅F₄N
Temp. Wrzenia: 237 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061178
Numer CAS: 239087-10-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III