Drukuj
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4376X-10G PC4376X-1G PC4376X-5G PC4376X-25G
APOSPC4376X-10GEA 905 PLN
APOSPC4376X-10G APOSPC4376X-1G APOSPC4376X-5G APOSPC4376X-25G
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₂
Temp. topnienia: 83…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061189
Numer CAS: 195447-80-4