Drukuj
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4376W-5G PC4376W-1G PC4376W-25G
APOSPC4376W-5GEA 276 PLN
APOSPC4376W-5G APOSPC4376W-1G APOSPC4376W-25G
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₂
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061188
Numer CAS: 195447-79-1