Drukuj
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4376V-10G PC4376V-5G PC4376V-1G
APOSPC4376V-10GEA 1250 PLN
APOSPC4376V-10G APOSPC4376V-5G APOSPC4376V-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Formuła: C₉H₆F₄O₂
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061191
Numer CAS: 179946-32-8