Drukuj
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4376U-1G PC4376U-250MG PC4376U-5G PC4376U-25G
APOSPC4376U-1GEA 110 PLN
APOSPC4376U-1G APOSPC4376U-250MG APOSPC4376U-5G APOSPC4376U-25G
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14 g/mol
Temp. topnienia: 107…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061187
Numer CAS: 220227-66-7