Drukuj
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4376T-5G PC4376T-1G
APOSPC4376T-5GEA 2200 PLN
APOSPC4376T-5G APOSPC4376T-1G
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₂
Temp. topnienia: 78…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061186
Numer CAS: 209991-64-0