Drukuj
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4376S-1G PC4376S-5G PC4376S-100MG
APOSPC4376S-1GEA 386 PLN
APOSPC4376S-1G APOSPC4376S-5G APOSPC4376S-100MG
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₂
Temp. topnienia: 113…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061185
Numer CAS: 194943-83-4