Drukuj
4-Fluoro-3-trifluorometylofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
PC4376R-100G PC4376R-25G PC4376R-5G
APOSPC4376R-100GEA 679 PLN
APOSPC4376R-100G APOSPC4376R-25G APOSPC4376R-5G
4-Fluoro-3-trifluorometylofenol 98%
4-Fluoro-3-trifluorometylofenol
Formuła: C₇H₄F₄O
MW: 180.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 84…86 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 17 °C
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043875
Numer CAS: 61721-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 432-560-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II