Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC4376P-10G PC4376P-50G PC4376P-1G PC4376P-5G PC4376P-25G
APOSPC4376P-10GEA 0 PLN
APOSPC4376P-10G APOSPC4376P-50G APOSPC4376P-1G APOSPC4376P-5G APOSPC4376P-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄F₄O
MW: 180.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061288
Numer CAS: 172333-87-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II