Drukuj
2-Fluoro-5-trifluorometylofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol
PC4376O-25G PC4376O-5G
APOSPC4376O-25GEA 189 PLN
APOSPC4376O-25G APOSPC4376O-5G
2-Fluoro-5-trifluorometylofenol 98%
2-Fluoro-5-trifluorometylofenol
Formuła: C₇H₄F₄O
MW: 180.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 146 °C
Gęstość: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061286
Numer CAS: 141483-15-0
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 II