Drukuj
2-Fluoro-3-trifluorometylofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC4376M-1G PC4376M-25G PC4376M-5G
APOSPC4376M-1GEA 276 PLN
APOSPC4376M-1G APOSPC4376M-25G APOSPC4376M-5G
2-Fluoro-3-trifluorometylofenol 98%
2-Fluoro-3-trifluorometylofenol
Formuła: C₇H₄F₄O
MW: 180.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 122 °C
Gęstość: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083554
Numer CAS: 207291-85-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III