Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376K-100G PC4376K-25G PC4376K-5G
APOSPC4376K-100GEA 940 PLN
APOSPC4376K-100G APOSPC4376K-25G APOSPC4376K-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 197
Temp. topnienia: 22
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061177
Numer CAS: 184970-26-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 III