Drukuj
Bromek 4-fluoro-2-(trifluorometylo)benzylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4376J-10G PC4376J-100G PC4376J-50G
APOSPC4376J-10GEA 110 PLN
APOSPC4376J-10G APOSPC4376J-100G APOSPC4376J-50G
Bromek 4-fluoro-2-(trifluorometylo)benzylu 98%
Bromek 4-fluoro-2-(trifluorometylo)benzylu
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 197
Temp. topnienia: 22
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061176
Numer CAS: 206860-48-2
Jednostka: 1760
ADR: 8 III