Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4376I-10G PC4376I-5G PC4376I-25G
APOSPC4376I-10GEA 627 PLN
APOSPC4376I-10G APOSPC4376I-5G APOSPC4376I-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 43 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061175
Numer CAS: 239087-09-3
Jednostka: 1760
ADR: 8 III