Drukuj
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376H-25G PC4376H-5G PC4376H-100G
APOSPC4376H-25GEA 609 PLN
APOSPC4376H-25G APOSPC4376H-5G APOSPC4376H-100G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 45 °C/7.5mmHg
Temp. topnienia: 38…45 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082477
Numer CAS: 239087-08-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III