Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl Bromide
PC4376G-1G PC4376G-5G PC4376G-25G
APOSPC4376G-1GEA 110 PLN
APOSPC4376G-1G APOSPC4376G-5G APOSPC4376G-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 197
Temp. topnienia: 22
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061174
Numer CAS: 220239-69-0
Jednostka: 1760
ADR: 8 III