Drukuj
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4376F-25G PC4376F-5G PC4376F-100G
APOSPC4376F-25GEA 1090 PLN
APOSPC4376F-25G APOSPC4376F-5G APOSPC4376F-100G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 197
Temp. topnienia: 28…30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061173
Numer CAS: 239087-07-1
Jednostka: 1759
ADR: 8 III