Drukuj
2-(Difluorometoksy)anilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4376-100G PC4376-25G
APOSPC4376-100GEA 1080 PLN
APOSPC4376-100G APOSPC4376-25G
2-(Difluorometoksy)anilina 98%
2-(Difluorometoksy)anilina
Formuła: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 205 °C
Gęstość: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190104
Numer CAS: 22236-04-0