Drukuj
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4375J-1G PC4375J-5G PC4375J-25G
APOSPC4375J-1GEA 110 PLN
APOSPC4375J-1G APOSPC4375J-5G APOSPC4375J-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆F₄O
Temp. topnienia: 55…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061170
Numer CAS: 220227-29-2