Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4375I-1G PC4375I-10G PC4375I-5G PC4375I-25G
APOSPC4375I-1GEA 110 PLN
APOSPC4375I-1G APOSPC4375I-10G APOSPC4375I-5G APOSPC4375I-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…82 °C/3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061169
Numer CAS: 184970-29-4