Drukuj
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375H-1G PC4375H-25G PC4375H-5G
APOSPC4375H-1GEA 110 PLN
APOSPC4375H-1G APOSPC4375H-25G APOSPC4375H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061168
Numer CAS: 152211-15-9