Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375G-25G PC4375G-5G PC4375G-100G
APOSPC4375G-25GEA 348 PLN
APOSPC4375G-25G APOSPC4375G-5G APOSPC4375G-100G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061167
Numer CAS: 207974-09-2