Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374X-1G PC4374X-5G
APOSPC4374X-1GEA 145 PLN
APOSPC4374X-1G APOSPC4374X-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 185
Temp. topnienia: 46
Gęstość: 1.319 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061163
Numer CAS: 150517-77-4
Jednostka: 2735
ADR: 8 II