Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4374S-100G PC4374S-25G PC4374S-5G
APOSPC4374S-100GEA 1050 PLN
APOSPC4374S-100G APOSPC4374S-25G APOSPC4374S-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃ClF₄O
Temp. Wrzenia: 169…171 °C
Gęstość: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061159
Numer CAS: 67515-56-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II