Drukuj
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4374R-100G PC4374R-250G PC4374R-25G
APOSPC4374R-100GEA 621 PLN
APOSPC4374R-100G APOSPC4374R-250G APOSPC4374R-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃ClF₄O
Temp. Wrzenia: 157 °C
Gęstość: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061158
Numer CAS: 189807-21-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II